4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,4'-Dimethyl-[2,2'-bipyridine] 1-oxide, 4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine 1-Oxide
D4467-1G D4467-5G
TCIAD4467-1GEA 875 NOK
TCIAD4467-1G TCIAD4467-5G
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 1-Oxide
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
MDL nummer: MFCD11042487
CAS-nummer: 81998-03-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C