Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D4472-1G D4472-5G
TCIAD4472-1GEA 690 NOK
TCIAD4472-1G TCIAD4472-5G
Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether ≥98.0% (by GC)
Difluoromethyl-2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
Formel: C₄H₄F₆O
MW: 182,07 g/mol
Kokepunkt: 76°C
MDL nummer: MFCD00236119
CAS-nummer: 35042-99-0
FN: 3271
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %