2,4-Dichlorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2,4-dichlorobenzene
D4475-1G D4475-5G
TCIAD4475-1GEA 445 NOK
TCIAD4475-1G TCIAD4475-5G
2,4-Dichlorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichlorobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,9246 g/mol
Kokepunkt: 112°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03208523
CAS-nummer: 20443-99-6
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 30.0 to 34.0 deg-C