Dess-Martin periodinane 8 - 12% in dichloromethane
Leverandør: TCI
Danger
D4477-25ML D4477-250ML
TCIAD4477-25MLEA 1150 NOK
TCIAD4477-25ML TCIAD4477-250ML
Dess-Martin periodinane 8 - 12% in dichloromethane
Dess-Martin periodinane
Formel: C₁₃H₁₃IO₈
Flash punkt: -11°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00130127
CAS-nummer: 87413-09-0
FN: 3139
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 14,02933
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa18620f1b3b69de396787de83bada1577ceaf4e&vid=8993fe4100bf99a12786b3d71eb33028b9061f57&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 8.0 to 12.0 w/w%