3,6-Dibromo-9-n-octylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,6-Dibromo-9-octyl-9H-carbazole
D4482-200MG D4482-1G
TCIAD4482-200MGEA 580 NOK
TCIAD4482-200MG TCIAD4482-1G
3,6-Dibromo-9-n-octylcarbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Dibromo-9-n-octylcarbazole
Formel: C₂₀H₂₃Br₂N
MW: 437,22 g/mol
MDL nummer: MFCD23703112
CAS-nummer: 79554-93-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C