1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Methoxyperfluoro(2-methylpentane)
D4484-25G D4484-500G
TCIAD4484-25GEA 380 NOK
TCIAD4484-25G TCIAD4484-500G
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane ≥98.0% (by GC)
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoro-3-methoxy-4-(trifluoromethyl)pentane
Formel: C₇H₃F₁₃O
MW: 350,08 g/mol
Kokepunkt: 100°C
MDL nummer: MFCD07784227
CAS-nummer: 132182-92-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %