(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide
D4510-5G D4510-25G
TCIAD4510-5GEA 825 NOK
TCIAD4510-5G TCIAD4510-25G
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Kokepunkt: 109°C
Flash punkt: 53°C
MDL nummer: MFCD00009973
CAS-nummer: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %