3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
D4535-5G D4535-25G
TCIAD4535-5GEA 905 NOK
TCIAD4535-5G TCIAD4535-25G
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formel: C₂₁H₂₄F₂
MW: 314,42 g/mol
MDL nummer: MFCD09838999
CAS-nummer: 85312-59-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 68.0 to 100.0 deg-C