3,6-Diiodo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,6-Diiodo-9-phenyl-9H-carbazole
D4543-1G D4543-5G
TCIAD4543-1GEA 525 NOK
TCIAD4543-1G TCIAD4543-5G
3,6-Diiodo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Diiodo-9-phenylcarbazole
Formel: C₁₈H₁₁I₂N
MW: 495,10 g/mol
MDL nummer: MFCD11521285
CAS-nummer: 57103-21-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C