2,7-Dibromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,7-Dibromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
D4547-5G D4547-1G
TCIAD4547-5GEA 1150 NOK
TCIAD4547-5G TCIAD4547-1G
2,7-Dibromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (by GC)
2,7-Dibromo-9,9-diphenylfluorene
Formel: C₂₅H₁₆Br₂
MW: 476,21 g/mol
MDL nummer: MFCD09907958
CAS-nummer: 186259-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e460b4219d6de71a8f27d0ff7fb990ba82bdde01&vid=e460b4219d6de71a8f27d0ff7fb990ba82bdde01&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %