3,6-Diiodocarbazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,6-Diiodo-9H-carbazole
D4548-5G D4548-25G
TCIAD4548-5GEA 960 NOK
TCIAD4548-5G TCIAD4548-25G
3,6-Diiodocarbazole ≥98.0% (by GC)
3,6-Diiodocarbazole
Formel: C₁₂H₇I₂N
MW: 419,00 g/mol
MDL nummer: MFCD00450017
CAS-nummer: 57103-02-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C