4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidyl)morpholine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)morpholine, 2,4-Dichloro-6-(4-morpholino)pyrimidine
D4571-1G D4571-5G
TCIAD4571-1GEA 1075 NOK
TCIAD4571-1G TCIAD4571-5G
4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidyl)morpholine ≥98.0% (by GC)
4-(2,6-Dichloro-4-pyrimidyl)morpholine
Formel: C₈H₉Cl₂N₃O
MW: 234,08 g/mol
MDL nummer: MFCD09746259
CAS-nummer: 52127-83-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %