2,5-Dibromo-3-decylthiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4572-25G D4572-5G
TCIAD4572-25GEA 4500 NOK
TCIAD4572-25G TCIAD4572-5G
2,5-Dibromo-3-decylthiophene ≥97.0% (by GC)
2,5-Dibromo-3-decylthiophene
Formel: C₁₄H₂₂Br₂S
MW: 382,20 g/mol
Kokepunkt: 148°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00274314
CAS-nummer: 158956-23-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %