(R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R)-2,6-Dichloro-3-fluoro-alpha-methylbenzyl alcohol
D4577-1G D4577-5G
TCIAD4577-1GEA 245 NOK
TCIAD4577-1G TCIAD4577-5G
(R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol ≥98.0% (by GC)
(R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Formel: C₈H₇Cl₂FO
MW: 209,0500 g/mol
MDL nummer: MFCD09863794
CAS-nummer: 330156-50-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -9.0 deg (C=5,MeOH)