1,3-Dibrom-2,2-dimetoksypropan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4579-5G D4579-25G
TCIAD4579-5GEA 580 NOK
TCIAD4579-5G TCIAD4579-25G
1,3-Dibrom-2,2-dimetoksypropan ≥98.0% (by GC)
1,3-Dibrom-2,2-dimetoksypropan
Formel: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
MW: 261,94 g/mol
MDL nummer: MFCD00051792
CAS-nummer: 22094-18-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C