2,3-Dibromonaphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3-Diiodonaphthalene
D4597-200MG D4597-1G
TCIAD4597-200MGEA 650 NOK
TCIAD4597-200MG TCIAD4597-1G
2,3-Dibromonaphthalene ≥98.0% (by GC)
2,3-Dibromonaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
MDL nummer: MFCD00021589
CAS-nummer: 13214-70-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C