(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,3-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,3-Difluorophenylacetonitrile
D4602-1G D4602-5G
TCIAD4602-1GEA 245 NOK
TCIAD4602-1G TCIAD4602-5G
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
MDL nummer: MFCD00061277
CAS-nummer: 145689-34-5
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %