4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4'-Diiodo-2,2'-dimethyl-1,1'-biphenyl
D4608-1G D4608-5G
TCIAD4608-1GEA 1125 NOK
TCIAD4608-1G TCIAD4608-5G
4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₂I₂
MW: 434,06 g/mol
MDL nummer: MFCD13185944
CAS-nummer: 69571-02-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C