9,9-Dimethyl-2-nitrofluorene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9-Dimethyl-2-nitro-9H-fluorene
D4609-5G D4609-25G
TCIAD4609-5GEA 445 NOK
TCIAD4609-5G TCIAD4609-25G
9,9-Dimethyl-2-nitrofluorene ≥98.0% (by GC)
9,9-Dimethyl-2-nitrofluorene
Formel: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,27 g/mol
MDL nummer: MFCD17170053
CAS-nummer: 605644-46-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C