2,3-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4619-5G D4619-25G
TCIAD4619-5GEA 515 NOK
TCIAD4619-5G TCIAD4619-25G
2,3-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
2,3-Difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144,12 g/mol
Flash punkt: 94°C
MDL nummer: MFCD00010312
CAS-nummer: 75853-18-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %