1,3-Difluoro-5-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Difluoroiodobenzene
D4620-5G D4620-25G
TCIAD4620-5GEA 500 NOK
TCIAD4620-5G TCIAD4620-25G
1,3-Difluoro-5-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Formel: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Flash punkt: 82°C
MDL nummer: MFCD03094155
CAS-nummer: 2265-91-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %