4,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4627-1G D4627-5G
TCIAD4627-1GEA 1200 NOK
TCIAD4627-1G TCIAD4627-5G
4,6-Dichloroquinoline ≥98.0% (by GC)
4,6-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
MDL nummer: MFCD00156141
CAS-nummer: 4203-18-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
melting range max. 5.0 deg-C