2,6-Dibromo-9,10-di(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
D4646-200MG D4646-1G
TCIAD4646-200MGEA 1125 NOK
TCIAD4646-200MG TCIAD4646-1G
2,6-Dibromo-9,10-di(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (by HPLC)
2,6-Dibromo-9,10-di(2-naphthyl)anthracene
Formel: C₃₄H₂₀Br₂
MW: 588,34 g/mol
MDL nummer: MFCD16660916
CAS-nummer: 561064-15-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %