2,6-Dichloronicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
D4650-200MG
D4650-1G
TCIAD4650-200MGEA
230
NOK
TCIAD4650-200MG
TCIAD4650-1G
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formel:
C₆H₂Cl₂N₂ MW: 173,00 g/mol |
MDL nummer:
MFCD03411341 CAS-nummer: 40381-90-6 FN: 3439 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |