2,6-Dichloro-3-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dichloronicotinaldehyde, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde, 2,6-Dichloro-3-formylpyridine, 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxaldehyde
D4651-1G D4651-5G
TCIAD4651-1GEA 485 NOK
TCIAD4651-1G TCIAD4651-5G
2,6-Dichloro-3-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloro-3-formylpyridine
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,0001 g/mol
Kokepunkt: 95°C
MDL nummer: MFCD07369746
CAS-nummer: 55304-73-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C