2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5,6-Diamino-3-bromo-2-picoline, 5-Bromo-6-methylpyridine-2,3-diamine
D4658-1G D4658-5G
TCIAD4658-1GEA 825 NOK
TCIAD4658-1G TCIAD4658-5G
2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC)
2,3-Diamino-5-bromo-6-methylpyridine
Formel: C₆H₈BrN₃
MW: 202,055 g/mol
MDL nummer: MFCD00160167
CAS-nummer: 59352-90-8
EINECS: 261-714-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C