3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer:
3,6-Dibromonaphthalene-2,7-diol
D4669-1G
D4669-5G
TCIAD4669-1GEA
1550
NOK
TCIAD4669-1G
TCIAD4669-5G
3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
3,6-Dibromo-2,7-dihydroxynaphthalene
Formel:
C₁₀H₆Br₂O₂ MW: 317,98 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00277643 CAS-nummer: 96965-79-6 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 186.0 to 190.0 deg-C |