3,5-Dibromoisonicotinaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3,5-Dibromo-4-formylpyridine, 3,5-Dibromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3,5-Dibromoisonicotinaldehyde
D4674-1G D4674-5G
TCIAD4674-1GEA 420 NOK
TCIAD4674-1G TCIAD4674-5G
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde ≥97.0% (by GC)
3,5-Dibromoisonicotinaldehyde
Formel: C6H3Br2NO
MW: 264,9000 g/mol
MDL nummer: MFCD06410681
CAS-nummer: 70201-42-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C