2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D4684-1G D4684-5G
TCIAD4684-1GEA 475 NOK
TCIAD4684-1G TCIAD4684-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (by GC)
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
MW: 215,99 g/mol
Flash punkt: 85°C
MDL nummer: MFCD00042246
CAS-nummer: 39890-98-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %