1,3-Dibromo-5-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4691-1G D4691-5G
TCIAD4691-1GEA 570 NOK
TCIAD4691-1G TCIAD4691-5G
1,3-Dibromo-5-iodobenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Dibromo-5-iodobenzene
Formel: C₆H₃Br₂I
MW: 361,80 g/mol
MDL nummer: MFCD07778996
CAS-nummer: 19752-57-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C