1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
D4694-5G D4694-25G
TCIAD4694-5GEA 570 NOK
TCIAD4694-5G TCIAD4694-25G
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,99 g/mol
Kokepunkt: 247°C
Smeltepunkt: 17°C
MDL nummer: MFCD00075330
CAS-nummer: 2339-78-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %