1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dibenzoylacetylene
D4699-250MG D4699-1G
TCIAD4699-250MGEA 945 NOK
TCIAD4699-250MG TCIAD4699-1G
1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione ≥96.0% (by GC)
1,4-Diphenyl-2-butyne-1,4-dione
Formel: C₁₆H₁₀O₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1087-09-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C