2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4702-1G D4702-5G
TCIAD4702-1GEA 220 NOK
TCIAD4702-1G TCIAD4702-5G
2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
MDL nummer: MFCD09266223
CAS-nummer: 15862-37-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C