4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4723-5G D4723-25G
TCIAD4723-5GEA 285 NOK
TCIAD4723-5G TCIAD4723-25G
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (by GC)
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
MW: 179,01 g/mol
MDL nummer: MFCD00087680
CAS-nummer: 5018-38-2
EINECS: 225-699-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C