2,5-Di(2-thienyl)thieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,5-Di(thiophen-2-yl)thieno[3,2-b]thiophene
D4725-200MG D4725-1G
TCIAD4725-200MGEA 1175 NOK
TCIAD4725-200MG TCIAD4725-1G
2,5-Di(2-thienyl)thieno[3,2-b]thiophene ≥94.0% (by GC)
2,5-Di(2-thienyl)thieno[3,2-b]thiophene
Formel: C₁₄H₈S₄
MW: 304,46 g/mol
MDL nummer: MFCD11114556
CAS-nummer: 21210-90-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %