α-Chloro-2,5-difluorotoulene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D4726-5G D4726-25G
TCIAD4726-5GEA 610 NOK
TCIAD4726-5G TCIAD4726-25G
α-Chloro-2,5-difluorotoulene ≥98.0% (by GC)
α-Chloro-2,5-difluorotoulene
Formel: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
Kokepunkt: 74°C
MDL nummer: MFCD01090989
CAS-nummer: 495-07-8
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %