(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Dichloro(methyl)(3,3,3-trifluoropropyl)silane, (3,3,3-Trifluoropropyl)methyldichlorosilane
D4729-5G D4729-25G
TCIAD4729-5GEA 220 NOK
TCIAD4729-5G TCIAD4729-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane ≥98.0% (by GC)
(3,3,3-Trifluoropropyl)dichloromethylsilane
Formel: C₄H₇Cl₂F₃Si
MW: 211,09 g/mol
Kokepunkt: 123°C
Flash punkt: 15°C
MDL nummer: MFCD00039294
CAS-nummer: 675-62-7
EINECS: 211-623-4
FN: 2985
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %