2,6-Diiodo-4-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4736-5G D4736-25G
TCIAD4736-5GEA 1100 NOK
TCIAD4736-5G TCIAD4736-25G
2,6-Diiodo-4-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
2,6-Diiodo-4-nitroaniline
Formel: C₆H₄I₂N₂O₂
MW: 389,92 g/mol
MDL nummer: MFCD00007683
CAS-nummer: 5398-27-6
EINECS: 226-429-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 254.0 to 258.0 deg-C