Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: trans-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
D4743-1G D4743-5G
TCIAD4743-1GEA 230 NOK
TCIAD4743-1G TCIAD4743-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₄
MW: 186,207 g/mol
Kokepunkt: 71°C
Flash punkt: 98°C
MDL nummer: MFCD00198002
CAS-nummer: 3999-55-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %