2,5-Dichloro-3,4-ethylenedioxythiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5,7-Dichloro-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
D4746-1G D4746-5G
TCIAD4746-1GEA 930 NOK
TCIAD4746-1G TCIAD4746-5G
2,5-Dichloro-3,4-ethylenedioxythiophene ≥98.0% (by GC)
2,5-Dichloro-3,4-ethylenedioxythiophene
Formel: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,06 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09907757
CAS-nummer: 225518-49-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C