4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D4750-200MG D4750-1G
TCIAD4750-200MGEA 540 NOK
TCIAD4750-200MG TCIAD4750-1G
4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
4,7-Dibromo-5-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆HBr₂FN₂S
MW: 311,95 g/mol
MDL nummer: MFCD26939241
CAS-nummer: 1347736-74-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C