2 3-Dichloro-6-nitroquinoxaline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3-Dichloro-6-nitroquinoxaline
D4757-1G D4757-5G
TCIAD4757-1GEA 875 NOK
TCIAD4757-1G TCIAD4757-5G
2 3-Dichloro-6-nitroquinoxaline ≥98.0% (by GC)
2 3-Dichloro-6-nitroquinoxaline
Formel: C₈H₃Cl₂N₃O₂
MW: 244,0343 g/mol
MDL nummer: MFCD00454905
CAS-nummer: 2379-60-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C