dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde, Dibenzofuran-2-carboxaldehyde
D4759-1G D4759-5G
TCIAD4759-1GEA 1225 NOK
TCIAD4759-1G TCIAD4759-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₈O₂
MW: 196,205 g/mol
MDL nummer: MFCD00136272
CAS-nummer: 5397-82-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C