4'-(Difluoromethoxy)acetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
D4760-1G D4760-5G
TCIAD4760-1GEA 905 NOK
TCIAD4760-1G TCIAD4760-5G
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,1600 g/mol
MDL nummer: MFCD00042250
CAS-nummer: 83882-67-1
EINECS: 281-174-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %