4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
D4766-1G D4766-5G
TCIAD4766-1GEA 340 NOK
TCIAD4766-1G TCIAD4766-5G
4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone ≥98.0% (by GC)
4-(3,4-Dichlorophenyl)-1-tetralone
Formel: C₁₆H₁₂Cl₂O
MW: 291,18 g/mol
MDL nummer: MFCD02093088
CAS-nummer: 79560-19-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C