dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dibenzothiophene-4-carboxaldehyde, Dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde, Dibenzothiophene-4-carbaldehyde
D4767-1G D4767-5G
TCIAD4767-1GEA 1050 NOK
TCIAD4767-1G TCIAD4767-5G
dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
dibenzo[b,d]thiophene-4-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₈OS
MW: 212,266 g/mol
MDL nummer: MFCD00961967
CAS-nummer: 23985-81-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C