Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Dibenzofuran-4-carboxaldehyde
D4771-1G D4771-5G
TCIAD4771-1GEA 555 NOK
TCIAD4771-1G TCIAD4771-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde ≥98.0% (by GC)
Dibenzo[b,d]furan-4-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₈O₂
MW: 196,21 g/mol
MDL nummer: MFCD03306027
CAS-nummer: 96706-46-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C