2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4774-1G D4774-5G
TCIAD4774-1GEA 610 NOK
TCIAD4774-1G TCIAD4774-5G
2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₂CI₂IN
MW: 273,89 g/mol
MDL nummer: MFCD07368400
CAS-nummer: 98027-84-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C