Dibenzothiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dibenzo[b,d]thiophene-2-carbaldehyde
D4777-1G D4777-5G
TCIAD4777-1GEA 2175 NOK
TCIAD4777-1G TCIAD4777-5G
Dibenzothiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Dibenzothiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₈OS
MW: 212,27 g/mol
MDL nummer: MFCD02251670
CAS-nummer: 22099-23-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C