4,6-Dichloro-2-methylquinoline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D4782-1G D4782-5G
TCIAD4782-1GEA 1125 NOK
TCIAD4782-1G TCIAD4782-5G
4,6-Dichloro-2-methylquinoline ≥98.0% (by GC)
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
MDL nummer: MFCD00272372
CAS-nummer: 53342-53-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C